1-Etilpiridinio bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17911.14
A17911.22
A17911.14EA
51.7
EUR
A17911.14
A17911.22
1-Etilpiridinio bromuro ≥99%
1-Etilpiridinio bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 1906-79-2
Molecular Formula: C7H10BrN
Formula Weight: 188.07
Melting Point: 117-121°
MDL No.: MFCD00041999
Formula:
C₇H₁₀BrN Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041999 Núm. CAS: 1906-79-2 EINECS: 217-607-3 |