4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08228.03
L08228.06
L08228.03EA
33.9
EUR
L08228.03
L08228.06
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol ≥97%
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol
Purity: 97%
CAS No.: 88-30-2
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 135-138°/0.01mm
Merck Reference: 14,9253
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014714
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ Pto. Ebullición: 135…138 °C (0,01 mmHg) Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014714 Núm. CAS: 88-30-2 EINECS: 201-818-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9253 |