2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10604.03
L10604.06
L10604.03EA
62.9
EUR
L10604.03
L10604.06
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ Pto. Ebullición: 92…94 °C (12 mmHg) Densidad: 1,473 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009791 Núm. CAS: 400-99-7 EINECS: 206-927-9 |