Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocrático para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20048.320EA 221 EUR
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocrático para HPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0003 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Absorbancia (200 nm) Max. 0,1
Absorbancia (210 nm) Max. 0,1
Absorbancia (220 nm) Max. 0,05
Absorbancia (230 nm) Max. 0,01
Absorbancia (250 nm) Max. 0,005
Transmitancia (200 nm) Min. 80 %
Transmitancia (210 nm) Min. 85 %
Transmitancia (220 nm) Min. 90 %
Transmitancia (230 nm) Min. 98 %
Transmitancia (250 nm) Min. 98 %