1-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
34871-1L 34871-2.5L 34871-4X2.5L 34871-6X1L
34871-1LEA 117 EUR
34871-1L 34871-2.5L 34871-4X2.5L 34871-6X1L
1-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
1-Propanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1098242
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0.803…0.804 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10.8 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 220 nm Min. 40 %
Transmittance at 240 nm Min. 85 %
Transmittance from 275 nm Min. 99 %
Vapor Pressure 10 mmHg ( 147 °C)
Autoignition Temperature 700 °F
Vapor Density 2.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.384 (lit.)