1-Undeceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53387.06
H53387.14
H53387.06EA
91.3
EUR
H53387.06
H53387.14
1-Undeceno ≥97%
1-Undeceno
Purity: 97%
CAS No.: 821-95-4
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: -49°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 1740044
MDL No.: MFCD00008956
Formula:
C₁₁H₂₂ MW: 154,3 g/mol Pto. Ebullición: 192…193 °C Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 0,751 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008956 Núm. CAS: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |