1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17475.03
A17475.06
A17475.14
A17475.03EA
41.1
EUR
A17475.03
A17475.06
A17475.14
1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) ≥98%
1-(2-Piridilazo)-2-naftol
Purity: 98%
CAS No.: 85-85-8
Molecular Formula: C15H11N3O
Formula Weight: 249.27
Melting Point: 138-141°
Beilstein Reference: 206390
Formula:
C₁₅H₁₁N₃O Pto. Ebullición: 412 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004071 Núm. CAS: 85-85-8 EINECS: 201-637-9 |