1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) 98%, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
146310050
146310100
146310500
ACRO146310050EA
127
EUR
ACRO146310050
ACRO146310100
ACRO146310500
1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) 98%, puro indicator grade
1-(2-Piridilazo)-2-naftol
Formula:
C₁₅H₁₁N₃O Pto. Ebullición: 412 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004071 Núm. CAS: 85-85-8 EINECS: 201-637-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to red-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Suitability | (as complexom. indicator) Passes test |