4'-Hidroxi-6-metilflavona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30959.03
H30959.06
H30959.14
H30959.03EA
27.4
EUR
H30959.03
H30959.06
H30959.14
4'-Hidroxi-6-metilflavona ≥97%
4'-Hidroxi-6-metilflavona
Purity: 97%
CAS No.: 288401-04-7
Molecular Formula: C16H12O3
Formula Weight: 252.28
Melting Point: 238-243°
MDL No.: MFCD03424432
Formula:
C₁₆H₁₂O₃ Pto. de fusión: 238…243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03424432 Núm. CAS: 288401-04-7 |