Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-(bromometil)fenilborano
H52467.03
H52467.06
H52467.03EA
107
EUR
H52467.03
H52467.06
Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 91983-14-1
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD01318941
Formula:
C₇H₈BBrO₂ Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318941 Núm. CAS: 91983-14-1 |