2-(Clorometil)bencimidazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Clorometil)-1H-bencimidazol
109390050
109390250
ACRO109390050EA
44
EUR
ACRO109390050
ACRO109390250
2-(Clorometil)bencimidazol 95%
2-(Clorometil)bencimidazol
Formula:
C₈H₇ClN₂ Pto. de fusión: 145…150 °C |
Número MDL:
MFCD00005602 Núm. CAS: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 150 °C |
HPLC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |