2-(Clorometil)bencimidazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Clorometil)-1H-bencimidazol
B25548.06
B25548.14
B25548.06EA
48.5
EUR
B25548.06
B25548.14
2-(Clorometil)bencimidazol 95%
2-(Clorometil)bencimidazol
Purity: 96%
CAS No.: 4857-04-9
Molecular Formula: C8H7ClN2
Formula Weight: 166.61
Melting Point: 141-143° dec.
MDL No.: MFCD00005602
Formula:
C₈H₇ClN₂ Pto. de fusión: 141…143 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005602 Núm. CAS: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |