Etilidintrimetanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, Ethylidynetrimethanol
B24324.0E
B24324.36
B24324.0EEA
139
EUR
B24324.0E
B24324.36
Etilidintrimetanol ≥97%
Etilidintrimetanol
Purity: 97%
CAS No.: 77-85-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: ca 190°
Boiling Point: 137°/15mm
Beilstein Reference: 1304452
MDL No.: MFCD00004687
Formula:
C₅H₁₂O₃ MW: 120,15 g/mol Pto. Ebullición: 137 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 190 °C Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004687 Núm. CAS: 77-85-0 EINECS: 201-063-9 |