2-Isopropilimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Isopropil-1H-imidazol
A13307.22 A13307.36
A13307.22EA 55.4 EUR
A13307.22 A13307.36
2-Isopropilimidazol ≥98%
2-Isopropilimidazol
Purity: 98% CAS No.: 36947-68-9 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Melting Point: 126-132° Boiling Point: 256-260° MDL No.: MFCD00014486
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 256…260 °C
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014486
Núm. CAS: 36947-68-9
EINECS: 253-286-6