Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
305350010
305350025
305350100
ACRO305350010EA
94.9
EUR
ACRO305350010
ACRO305350025
ACRO305350100
Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 99%
Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo
Formula:
C₂H₂ClF₃O₂S Pto. Ebullición: 64…67 °C (45 mmHg) Densidad: 1,65 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007458 Núm. CAS: 1648-99-3 EINECS: 216-713-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |