2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol

B20108.14 B20108.22
B20108.14EA 26.3 EUR
B20108.14 B20108.22
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol

Purity: 98% CAS No.: 355-80-6 Molecular Formula: F2CH(CF2)3CH2OH Formula Weight: 232.07 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.3180 Melting Point: -50° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 1773494 Merck Reference: 14,6746 MDL No.: MFCD00039631

Formula: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 1,667
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039631
Núm. CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Índice Merck: 14,6746

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR