2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53464.06
H53464.14
H53464.06EA
53.2
EUR
H53464.06
H53464.14
2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona ≥98%
2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona
Purity: 98%
CAS No.: 815-24-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.419
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1701122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008845
Formula:
C₉H₁₈O Pto. Ebullición: 152…153 °C Pto. de fusión: –25,2 °C Densidad: 0,824 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008845 Núm. CAS: 815-24-7 EINECS: 212-419-8 UN: 1224 ADR: 3,III |