(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 75.9 EUR
B20244.06 B20244.14
(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol ≥97%
(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Formula: C₈H₁₈O
Densidad: 0,82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021929
Núm. CAS: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1