Ácido galactarico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
128041000 128045000
ACRO128041000EA 56.8 EUR
ACRO128041000 ACRO128045000
Ácido galactarico 98%
Ácido galactarico
Formula: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004239
Núm. CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Lithium (Li) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Rubidium (Rb) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.0005 %