Ácido galactarico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
B24170.22
B24170.36
B24170.22EA
53.2
EUR
B24170.22
B24170.36
Ácido galactarico ≥98%
Ácido galactarico
Purity: 98%
CAS No.: 526-99-8
Molecular Formula: C6H10O8
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1728117
Merck Reference: 14,4331
MDL No.: MFCD00004239
Formula:
C₆H₁₀O₈ MW: 210,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004239 Núm. CAS: 526-99-8 EINECS: 208-404-0 Índice Merck: 14,4331 |