Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20060.320EA 260 EUR
20060.320 20060.420 20060.290 20060.360
Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente para HPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0002 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,02 %
Absorbancia (195 nm) Max. 0,1
Absorbancia (200 nm) Max. 0,05
Absorbancia (210 nm) Max. 0,02
Absorbancia (220 nm) Max. 0,02
Absorbancia (240 nm) Max. 0,005
Transmitancia (195 nm) Min. 80 %
Transmitancia (200 nm) Min. 90 %
Transmitancia (210 nm) Min. 94 %
Transmitancia (220 nm) Min. 96 %
Transmitancia (240 nm) Min. 99 %
Gradiente (210 nm) Max. 10 mAU