2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
241810250 241811000
ACRO241810250EA 41.6 EUR
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina 97%
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Pto. Ebullición: 176 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8…9 °C
Densidad: 1,549 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042243
Núm. CAS: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %