2,3-Dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2906-25G D2906-5G
TCIAD2906-25GEA 106 EUR
TCIAD2906-25G TCIAD2906-5G
2,3-Dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. Ebullición: 202,5 - 203.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006229
Núm. CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&vid=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency