Piridina-2,3-dicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dicyanopyridine
P1218-1G P1218-5G
TCIAP1218-1GEA 97 EUR
TCIAP1218-1G TCIAP1218-5G
Piridina-2,3-dicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Piridina-2,3-dicarbonitrilo
Formula: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Número MDL: MFCD00191682
Núm. CAS: 17132-78-4
EINECS: 249-492-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eccb2a91725727455bf9bb163d53c82d12c6bc00&vid=eccb2a91725727455bf9bb163d53c82d12c6bc00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C