Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 64.5 EUR
H32746.MD H32746.03
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091015
Núm. CAS: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II