Cloruro de 2,4-dicloro-5-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19718.09 A19718.18 A19718.88
A19718.09EA 182 EUR
A19718.09 A19718.18 A19718.88
Cloruro de 2,4-dicloro-5-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 2,4-dicloro-5-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 28286-86-4 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 Melting Point: 70-73° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00044016
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044016
Núm. CAS: 28286-86-4
EINECS: 248-938-1
UN: 3261
ADR: 8,II