Acetonitrilo ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
20070.291EA 35.4 EUR
20070.291 20070.325 20070.462 20070.553 20070.950
Acetonitrilo ≥99%, TECHNICAL
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Índice de refracción (20°C) 1.343 - 1.345