Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32617.06
H32617.14
H32617.06EA
104
EUR
H32617.06
H32617.14
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 153775-33-8
Molecular Formula: C7H3F2NO4
Formula Weight: 203.10
Melting Point: 125-133°
MDL No.: MFCD04115713
Formula:
C₇H₃F₂NO₄ Pto. de fusión: 125…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115713 Núm. CAS: 153775-33-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |