2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dihidroxi-6-metil-3-nitropiridina, 4-Hidroxi-6-metil-3-nitro-2-piridona
A19690.14
A19690.22
A19690.14EA
61.3
EUR
A19690.14
A19690.22
2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina ≥97%
2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina
Purity: 97%
CAS No.: 4966-90-9
Molecular Formula: C6H6N2O4
Formula Weight: 170.13
Melting Point:
Formula:
C₆H₆N₂O₄ Pto. de fusión: >250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167612 Núm. CAS: 4966-90-9 |