2,5-Dibromo-4-picolina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-4-metilpiridina
361050010 361050050
ACRO361050010EA 37.4 EUR
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picolina 98%
2,5-Dibromo-4-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. de fusión: 37…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234955
Núm. CAS: 3430-26-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %