2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31528.03
H31528.06
H31528.03EA
111
EUR
H31528.03
H31528.06
2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥99%
2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112521 Núm. CAS: 918523-99-6 |