Acetonitrilo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
20071.294EA 69.9 EUR
20071.294 20071.328 20071.460 20071.550 20071.950
Acetonitrilo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Índice de refracción (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
CN (Cyanide) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.04 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Transmittance (255-420 nm) Min. 98 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test