2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H32250.MD H32250.03
H32250.MDEA 84.1 EUR
H32250.MD H32250.03
2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído 95%
2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído
Purity: 95% CAS No.: 152434-88-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD08275284
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275284
Núm. CAS: 152434-88-3