2,6-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
60.5
EUR
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 95%
2,6-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 179…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07772042 Núm. CAS: 532967-21-8 |