Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15443.06
A15443.14
A15443.06EA
76.5
EUR
A15443.06
A15443.14
Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico ≥98%
Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 13091-43-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 3540992
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Pto. de fusión: 202…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051705 Núm. CAS: 13091-43-5 |