Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyanthranilic acid
A0316-1G A0316-5G
TCIAA0316-1GEA 90 EUR
TCIAA0316-1G TCIAA0316-5G
Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 240°C
Número MDL: MFCD00007700
Núm. CAS: 548-93-6
EINECS: 208-962-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dfe100343ac4d679ce18177e654a6deea6376e&vid=85dfe100343ac4d679ce18177e654a6deea6376e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency