2-Amino-4-etilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Etil-2-piridilamina
A18754.09 A18754.18 A18754.88
A18754.09EA 136 EUR
A18754.09 A18754.18 A18754.88
2-Amino-4-etilpiridina 97%
2-Amino-4-etilpiridina
Purity: 97% CAS No.: 33252-32-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 65-69° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00129025
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129025
Núm. CAS: 33252-32-3
EINECS: 251-430-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III