2-Amino-5-nitro-4-picolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-4-metil-5-nitropiridina, 4-Metil-5-nitro-2-pyridylamine
L19729.06
L19729.14
L19729.06EA
102
EUR
L19729.06
L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picolina 98%
2-Amino-5-nitro-4-picolina
Purity: 98%
CAS No.: 21901-40-6
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 137695
Formula:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153.14 g/mol Pto. de fusión: 223…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010692 Núm. CAS: 21901-40-6 |