2-Amino-6-etilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Etil-2-piridilamina
A19146.09
A19146.88
A19146.09EA
188
EUR
A19146.09
A19146.88
2-Amino-6-etilpiridina 97%
2-Amino-6-etilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 21717-29-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5680
Odour: Unpleasant
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00218265
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218265 Núm. CAS: 21717-29-3 EINECS: 244-540-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |