2-Aminobencimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bencimidazol-2-ilamina, 2-Amino-1H-bencimidazol
L02066.06 L02066.14 L02066.22
L02066.06EA 32.5 EUR
L02066.06 L02066.14 L02066.22
2-Aminobencimidazol ≥97%
2-Aminobencimidazol
Purity: 97+% CAS No.: 934-32-7 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 116525
Formula: C₇H₇N₃
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005596
Núm. CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6