2-Aminobencimidazol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174020250 174021000
ACRO174020250EA 103 EUR
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobencimidazol 99+%
2-Aminobencimidazol
Formula: C₇H₇N₃
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228…232 °C
Número MDL: MFCD00005596
Núm. CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %