2-Aminobencenosulfonamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
B21912.06
B21912.14
B21912.22
B21912.06EA
59.5
EUR
B21912.06
B21912.14
B21912.22
2-Aminobencenosulfonamida 98%
2-Aminobencenosulfonamida
Purity: 98%
CAS No.: 3306-62-5
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Odour: Odourless
Melting Point: 153-157°
MDL No.: MFCD00007932
Formula:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172,21 g/mol Pto. de fusión: 153…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007932 Núm. CAS: 3306-62-5 EINECS: 221-988-1 |