2-Aminoadamantano clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
A17140.03
A17140.06
A17140.14
A17140.03EA
27.6
EUR
A17140.03
A17140.06
A17140.14
2-Aminoadamantano clorhidrato ≥98%
2-Adamantylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 10523-68-9
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₈ClN MW: 187,71 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074743 Núm. CAS: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |