Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-bromo-4-(trifluorometil)benzoico
H32989.03
H32989.06
H32989.03EA
117
EUR
H32989.03
H32989.06
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 328-89-2
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.02
MDL No.: MFCD07368837
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368837 Núm. CAS: 328-89-2 EINECS: 206-339-2 |