2-Bromo-4,5-dicloroimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14896.03
A14896.06
A14896.03EA
57.1
EUR
A14896.03
A14896.06
2-Bromo-4,5-dicloroimidazol ≥98%
2-Bromo-4,5-dicloroimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 16076-27-0
Molecular Formula: C3HBrCl2N2
Formula Weight: 215.87
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 606732
MDL No.: MFCD00067894
Formula:
C₃HBrCl₂N₂ Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067894 Núm. CAS: 16076-27-0 |