Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19713.03 L19713.06
L19713.03EA 30.1 EUR
L19713.03 L19713.06
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 351003-45-7 Molecular Formula: C6H3BrClFO2S Formula Weight: 273.51 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 264-265° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD03094149
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Densidad: 1,870
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094149
Núm. CAS: 351003-45-7
UN: 2920
ADR: 8,II