2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26109.MD
H26109.03
H26109.MDEA
29.3
EUR
H26109.MD
H26109.03
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 102684-91-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.511
Formula:
C₈H₄BrF₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973760 Núm. CAS: 102684-91-3 |