Ácido 6-bromo-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32927.03
H32927.06
H32927.03EA
24
EUR
H32927.03
H32927.06
Ácido 6-bromo-m-toluico ≥98%
Ácido 6-bromo-m-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 6967-82-4
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
MDL No.: MFCD00079722
Formula:
C₈H₇BrO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079722 Núm. CAS: 6967-82-4 |