2-Bromobencimidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1H-bencimidazol
H26183.03
H26183.06
H26183.03EA
80.8
EUR
H26183.03
H26183.06
2-Bromobencimidazol ≥99%
2-Bromobencimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 54624-57-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 195-201°
MDL No.: MFCD00160009
Formula:
C₇H₅BrN₂ Pto. de fusión: 195…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160009 Núm. CAS: 54624-57-6 |