2-Butilfurano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13376.09
A13376.18
A13376.30
A13376.09EA
64.2
EUR
A13376.09
A13376.18
A13376.30
2-Butilfurano ≥98%
2-Butilfurano
Purity: 98%
CAS No.: 4466-24-4
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(89°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107045
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00047071
Formula:
C₈H₁₂O Pto. Ebullición: 153…154 °C Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) |
Número MDL:
MFCD00047071 Núm. CAS: 4466-24-4 EINECS: 224-732-7 ADR: 3,III |